Merck
S2388
Supelco
Starch from corn
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Synonim(y):
Corn starch, Starch from maize
Wybierz wielkość
10 G
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
jakość
for use with Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10
Poziom jakości
metody
photometry: suitable
Zastosowanie
food and beverages
general analytical
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Internal control for use with the Total Dietary Fiber Assay Kit.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Reply to J.E. Galgani and G. Valentino.
Coby Eelderink et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(4), 903-904 (2013-05-01)
Evolutionary genomics: Detecting selection.
Gregory S Barsh et al.
Nature, 495(7441), 325-326 (2013-03-23)
Should insulin resistance degree be taken into account for assessment of glycemic index?
Jose E Galgani et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(4), 902-903 (2013-03-22)
Amanda Bortolini Silveira et al.
PLoS genetics, 9(4), e1003437-e1003437 (2013-04-18)
Epigenetic variation, such as heritable changes of DNA methylation, can affect gene expression and thus phenotypes, but examples of natural epimutations are few and little is known about their stability and frequency in nature. Here, we report that the gene
FDA delays decision to remove powdered gloves.
Richard F Edlich et al.
JAMA surgery, 148(5), 406-407 (2013-05-17)