Przejdź do
SML0120
Perhexiline maleate salt
≥98% (HPLC), CPT-1 inhibitor, powder
Synonim(y):
2-(2,2-Dicyclohexylethyl)piperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H35N · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.56
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-775-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Perhexiline maleate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CCC(CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3
InChI
1S/C19H35N.C4H4O4/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h16-20H,1-15H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
JDZOTSLZMQDFLG-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
General description
Perhexiline maleate regulates coronary vasodilatation and blocks exercise-induced tachycardia. It is used to treat angina pectoris and variant angina. Perhexiline maleate functions as a cardiac metabolic agent. It is associated with peripheral neuropathy, high intracranial pressure with papilledema and proximal myopathy.
Application
Perhexiline maleate salt has been used to block fatty acid oxidation. It has also been used as 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) activator and in worm lifespan assay.
Perhexiline maleate salt has been used as a stock for worm lifespan assay. It has also been used to block fatty acid oxidation.
Biochem/physiol Actions
Anti-anginal metabolic modulator; carnitine palmitoyltransferase inhibitor
Perhexiline maleate is an anti-anginal metabolic modulator. It inhibits the mitochondrial enzyme carnitine palmitoyltransferase CPT-1 and to a lesser extent CPT-2. This causes a shift in myocardial substrate utilisation from long chain fatty acids to carbohydrates, resulting in increased glucose and lactate utilization and increased ATP production for the same O2 consumption as before and consequently increases myocardial efficiency. Perhexiline maleate was also recently found to inhibit the activity of mTORC1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1372P9233SML1941
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)