S2050000
Sulfamethizole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Sulfamethylthiadiazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sulfamethizole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta