Kluczowe dokumenty
RPI-PA1-1
Rekombinowany Pen a 1( alergenPenaeus aztecus 1.0101), krewetka brązowa
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
33 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: Pichia pastoris
Formuła: Bez konserwantów i nośników w 20 mM tris, 0,3 M NaCl, pH 8,0. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony z kultury Pichia pastoris za pomocą wieloetapowej chromatografii. Czystość >95% przez SDS-PAGE
Uwaga:
(1) rMal d 1 ma N-końcowy tag 6xHis.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)