RPI-JR3-1
Rekombinowany Jug r 3( alergenJuglans regia 3.0101), orzech angielski
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Wybierz wielkość
3940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3940,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
10 kDa
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Źródło: Pichia pastoris
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 300 mM NaCl, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony z kultury Pichia pastorisza pomocą wieloetapowej chromatografii. Czystość >95% przez SDS-PAGE
Uwaga:
(1) rJug r 3 ma N-końcowy tag 6xHis
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)