Kluczowe dokumenty
RP-PP3-1
Rekombinowany Pru p 3.0102( alergenPrunus persica 3.0102), brzoskwinia
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Wybierz wielkość
250 μG
3940,00 zł
3940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 μG
3940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
3940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
10 kDa (under reducing conditions)
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Źródło: nsLTP z brzoskwini wyrażony w Pichia pastoris
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony z Pichia pastoris za pomocą wieloetapowej HPLC. Czystość > 95% przez barwienie srebrem SDS-PAGE.
Uwaga:
(1) rPru p 3 ma C-końcowy tag 6xHis.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)