Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
14 kDa
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Wyprodukowany i zakwalifikowany przez Indoor Biotechnologies.
Źródło: P. pastoris
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony przez chromatografię niklową IMAC. Czystość na barwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwaga:
(1) rGly m 4 ma C-końcowy tag 8xHis.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Źródło: P. pastoris
Formuła: Bez konserwantów i nośników w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4. Filtrowany przez filtr 0,22 μm.
Stężenie: Patrz ulotka produktu.
Oczyszczanie: Oczyszczony przez chromatografię niklową IMAC. Czystość na barwionym srebrem SDS-PAGE >95%.
Uwaga:
(1) rGly m 4 ma C-końcowy tag 8xHis.
(2) Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Zaleca się podzielenie produktu na porcje po pierwszym rozmrożeniu i zamrożenie w porcjach roboczych.
Disclaimer
Alergeny są dostarczane do celów badawczych i komercyjnych in vitro: nie do użytku in vivo lub terapeutycznego u ludzi.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?