Kluczowe dokumenty
R0950000
Rifamycin S
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4-Dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H45NO12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
695.75
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rifamycin, rifampicin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1C2=CC(=O)c3c4c(c(c(c3C2=O)O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C1=O)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C
InChI
1S/C37H45NO12/c1-16-11-10-12-17(2)36(46)38-23-15-24(40)26-27(32(23)44)31(43)21(6)34-28(26)35(45)37(8,50-34)48-14-13-25(47-9)18(3)33(49-22(7)39)20(5)30(42)19(4)29(16)41/h10-16,18-20,25,29-30,33,41-43H,1-9H3,(H,38,46)/b11-10+,14-13+,17-12-/t16-,18+,19+,20+,25-,29-,30+,33+,37-/m0/s1
Klucz InChI
BTVYFIMKUHNOBZ-ODRIEIDWSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Rifamycin S EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 2
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
U C Banerjee
Enzyme and microbial technology, 15(12), 1037-1041 (1993-12-01)
Growing and resting cell systems of Curvularia lunata were used for the transformation of rifamycin B to rifamycin S. In the case of growing cells, rifamycin B was added at the time of inoculation and at the different phases of
K W Hunt et al.
Organic letters, 3(3), 481-484 (2001-06-29)
[figure: see text] The direct opening at the bridgehead of oxabicyclo[3.2.1]octenes employing silyl ketene acetals in 4.0-5.0 M lithium perchlorate in diethyl ether has been realized, which gives rise to highly functionalized cycloheptadienes that can be further manipulated for use
Huiqin Huang et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 95(2), 143-148 (2009-01-07)
Strain AM105 was separated from mangrove sediment in the South China Sea in this research. The morphological and genomic data showed that the strain merits description as a novel species, proposed as Micromonospora rifamycinica. From the acetate ethyl extract of
Eduardo Rubio et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 43(4), 269-282 (2005-01-28)
New spiro-piperidylrifamycin derivatives are presented. These compounds were synthesized from the reaction of 3-amino-4-iminorifamycin S and enantiomerically pure 4-piperidones, which generate diasteroisomeric rifabutin analogues with a new stereocentre at the spiranic carbon. The (1)H and (13)C NMR spectra of these
Micah Steffek et al.
Biochemistry, 42(41), 12067-12076 (2003-10-15)
Mycothiol is comprised of N-acetylcysteine (AcCys) amide linked to 1D-myo-inosityl 2-amino-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside (GlcN-Ins) and is the predominant thiol found in most actinomycetes. Mycothiol S-conjugate amidase (Mca) cleaves the amide bond of mycothiol S-conjugates of a variety of alkylating agents and xenobiotics