Przejdź do zawartości
Merck
Wszystkie zdjęcia(1)

Key Documents

PHR3362

Supelco

Teniposide Related Compound A

certified reference material, pharmaceutical secondary standard

Synonim(y):

4′-Demethylepipodophyllotoxin, (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydrofuro[3′,4′:6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(5aH)-one

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24

klasa czystości

certified reference material
pharmaceutical secondary standard

Poziom jakości

agency

traceable to USP 1643747

opakowanie

pkg of 20 mg

Zastosowanie

pharmaceutical

temp. przechowywania

2-8°C

InChI

1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19+/m0/s1

Klucz InChI

YVCVYCSAAZQOJI-JHQYFNNDSA-N

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards

Zastosowanie

These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.

Komentarz do analizy

These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.

Inne uwagi

This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
This page may contain text that has been machine translated.

produkt powiązany

Piktogramy

Health hazard

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Carc. 1A - Repr. 1A

Kod klasy składowania

6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej