Merck
PHR2421
1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-Aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H27NO4
Masa cząsteczkowa:
273.37
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
atorvastatin
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.