Merck
PHR1816
Supelco
Furosemide Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
KWAS 4-CHLORO-5-SULFAMOILANTRANILOWY
Wybierz wielkość
100 MG
4230,00 zł
4230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
4230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1287030
rodzina API
furosemide
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
267 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1C(O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
Klucz InChI
QQLJBZFXGDHSRU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Furosemide Related Compound B jest zanieczyszczeniem diuretyku pętlowego, furosemidu.[1] Furosemid jest zwykle stosowany w leczeniu retencji płynów u osób z niewydolnością serca, marskością wątroby lub chorobami nerek.[2]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Związany z furosemidem związek B może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.[1][3]
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC2893 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The analysis of 4-chloro-5-sulfamoylanthranilic acid in the bulk material and pharmaceutical preparations of furosemide by a high-performance liquid chromatographic method
Rapaka RS, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 11(3), 237- 247 (1982)
Furosemide
StatPearls [Internet] (2019)
Furosemide
USP42/NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 41(3), 2006-2006 (2018)