Przejdź do
1287020
USP
Związek pokrewny furosemidu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11ClN2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.74
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1297887
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
furosemide
manufacturer/tradename
USP
mp
197 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(C1=C(Cl)C=C(NCC2=CC=CO2)C(S(N)(=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI key
UXOOVYKVEXGCSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Furosemide Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Furosemid
  • Furosemide Injection
  • Furosemid roztwór doustny
  • Furosemid Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1817PHR18161287030
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. F0702000, traceable to USP 1287020
agency
traceable to USP 1287030
agency
USP
API family
furosemide
API family
-
API family
furosemide
API family
furosemide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny furosemidu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)