Kluczowe dokumenty
F0702000
Furosemide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Chloro-4-furfurylamino-5-sulfamoylbenzoic acid
Wybierz wielkość
664,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
664,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
furosemide
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
197 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OC(C1=C(Cl)C=C(NCC2=CC=CO2)C(S(N)(=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Klucz InChI
UXOOVYKVEXGCSH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)