Piperacillin is slightly soluble in water and freely soluble in methanol.
PHR1805
Piperacillin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Piperacillin monohydrate
Wybierz wielkość
904,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
904,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 1027
traceable to Ph. Eur. P1890000
traceable to USP 1541500
rodzina API
piperacillin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N4CCN(C(=O)C4=O)CC)c3ccccc3.O
InChI
1S/C23H27N5O7S.H2O/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);1H2/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
Klucz InChI
NBXPLBPWMYNZTC-IDYPWDAWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Please mention the solvent and diluent to be used for preparing the stock and working solution of the item- Piperacillin -PHR1805 CLSI and EUCAST recommends water. Can water be used?