PHR1776
Amitriptyline Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyclohepten-5-ol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1029024
rodzina API
amitriptyline
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
Klucz InChI
ONSQUXZPOPTSQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3