Merck
PHR1030
Supelco
Tocopheryl Acetate, a
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
DL-α-Tocopherol acetate, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
Wybierz wielkość
500 MG
431,00 zł
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
431,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H52O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.74
Beilstein:
97512
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. T1600000
traceable to USP 1667701
rodzina API
tocopherol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
gęstość
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Klucz InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Zastosowanie
α-Tocopheryl acetate may be used as an internal standard in the determination of α-tocopherol in human serum or plasma samples using high performance chromatography (HPLC).[1][2] It may also be used pharmaceutical reference standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations using spectrophotometric technique.[3]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC1696 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A routine method for the simultaneous measurement of retinol, ?-tocopherol and five carotenoids in human plasma by reverse phase HPLC
Talwar D, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 270, 85-100 (1998)
Simultaneous determination of retinol and alpha-tocopherol in serum or plasma by liquid chromatography
Catignani LG and Bieri GJ
Clinical Chemistry, 29, 708-712 (1983)
Flow injection spectrophotometric determination of vitamin E in pharmaceuticals, milk powder and blood serum using potassium ferricyanide-Fe (III) detection system
Jadoon S, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 21(6), 712-715 (2010)
Po-Hsien Huang et al.
Science signaling, 6(267), ra19-ra19 (2013-03-21)
Vitamin E is a fat-soluble vitamin with antioxidant properties. Tocopherols are the predominant form of vitamin E found in the diet and in supplements and have garnered interest for their potential cancer therapeutic and preventive effects, such as the dephosphorylation
Katharina M Espe et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 8(3), 452-458 (2013-01-22)
Trials with the antioxidant vitamin E have failed to show benefit in the general population. Considering the different causes of death in ESRD, this study investigated the association between plasma concentrations of α-tocopherol and specific clinical outcomes in diabetic hemodialysis