Kluczowe dokumenty
PHR1658
Dimenhydrinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
DMH
Wybierz wielkość
881,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
881,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. D2000000
traceable to USP 1206006
rodzina API
dimenhydrinate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Dimenhydrynat, sól difenhydraminy 8-chlorotiofiliny, wykazuje działanie przeciwhistaminowe, przeciwmuskarynowe i uspokajające. Znajduje główne zastosowanie jako lek przeciwwymiotny w zapobieganiu i leczeniu choroby lokomocyjnej.[1]
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)