Merck
D2000000
Dimenhydrinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlorotheophyllinate
Wybierz wielkość
100 MG
631,00 zł
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21NO · C7H7ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
631,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dimenhydrinate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dimenhydrinate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min-Beom Kim et al.
The Laryngoscope, 124(10), 2400-2403 (2014-05-02)
To investigate the characteristics of residual symptoms and to evaluate the effects of adjuvant vestibular suppressants on residual symptoms after successful canalith repositioning procedures (CRPs). Individual randomized controlled trial. One hundred fifty patients with idiopathic benign paroxysmal positional vertigo who
Alison G Halpert et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 26(1), 61-67 (2002-02-12)
The over-the-counter anti-emetic dimenhydrinate (DMH) (Gravol or Dramamine) has been reported to be abused for non-medicinal purposes. Street drug users abuse DMH for the acute effects of euphoric sensations and hallucinations, while psychiatric patients abuse DMH for its anxiolytic or
Cristiane Effting et al.
Therapeutic drug monitoring, 37(1), 66-70 (2015-01-15)
Busulfan is an alkylating agent used for conditioning patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation with a narrow therapeutic range and highly variable pharmacokinetics. High concentrations induce toxicity, especially hepatic veno-occlusive disease, also referred to as sinusoidal obstruction syndrome. This study