Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł |
Informacje o tej pozycji
701,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
dimenhydrinate
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 200 mg
mp
102-105 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI key
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description TraceCERT®, certified reference material, 19F-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 99% | description 97% |
| application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| packaging pkg of 200 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Difluorobenzophenone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?