Przejdź do
R1402
Raloxifene hydrochloride
selective estrogen receptor modulator (SERM), solid
Synonim(y):
Keoxifene hydrochloride, LY 156758, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)benzo[b]thien-3-yl][4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4050,00 zł
3442,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H27NO4S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.04
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Raloxifene hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Eli Lilly
SMILES string
Cl[H].Oc1ccc(cc1)-c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
InChI
1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
InChI key
BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Application
Raloxifene hydrochloride has been used:
  • as a competitive inhibitors for estrogen receptor α in breast cancer cells
  • as an anti-resorptive agents to test its effect on improving bone mineral density (BMD) in six-month-old female ovariectomized rats
  • to test effect on viability of esophageal adenocarcinoma cells
Biochem/physiol Actions
Raloxifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM); acts as an anti-estrogen in both breast and uterine tissue while being estrogenic in bone. May have efficacy against estrogen-sensitive cancers.
Raloxifene is benzothiophene compound and is used in treating postmenopausal osteoporosis It comparatively induces lesser risk in developing thromboembolic events and cataracts compared to tamoxifen. Raloxifene also interacts with estrogen receptors and plasma proteins.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00011341598201PHR1852
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR2(2100)
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Raloxifene hydrochloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)