Merck
PHR1634
Supelco
Exemestane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Exemestane, 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
Wybierz wielkość
1 G
787,00 zł
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
787,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
787,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1269050
rodzina API
exemestane
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C20H24O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h6,8,11,14-16H,1,4-5,7,9-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1
Klucz InChI
BFYIZQONLCFLEV-DAELLWKTSA-N
informacje o genach
human ... CYP19A1(1588)
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Eksemestan jest steroidowym lekiem przeciwnowotworowym, który należy do klasy antyestrogenów znanych jako inhibitory aromatazy. Jest on powszechnie stosowany w leczeniu raka piersi.[1]
Zastosowanie
Eksemestan może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii.[2][3]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Exemestane is a steroidal antiestrogen and irreversible aromatase inhibitor. Exemestane acts as a false substrate for the aromatase enzyme. Exemestane also prevents the conversion of androgens to estrogens and is used to treat estrogen-dependent breast cancer.
Exemestane is a steroidal antiestrogen; aromatase inhibitor.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3262 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Exemestane: a review of its clinical efficacy and safety
Lonning PE
The Breast Journal, 10(3), 198-208 (2001)
Analytical method validation for HPLC assay of oral anticancer drug exemestane
Yavuz B
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 32(1), 15-15 (2007)
A novel validated stability-indicating RP-HPLC method for the determination of Exemestane (steroidal aromatase inhibitor)
Mukthinuthalapati MA and Bukkapatnam V
Journal of Bioequivalence & Bioavailability, 7(6), 288-288 (2015)