Przejdź do
1236970
USP
Adrenalina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
epinephrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Epinefryna jest klasyfikowana jako sympatykomimetyczna katecholamina. Jest hormonem stresu i funkcjonuje jako część reakcji "walki lub ucieczki".
Application
Wzorzec referencyjny epinefryny USP przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Stosowany również do przygotowania roztworów wzorcowych, czułości i przydatności systemu podczas oznaczania i analizy zanieczyszczeń epinefryny przy użyciu chromatografii cieczowej w połączeniu z detektorem UV.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1237000E4642PHR1509
USP
USP
1236970
Adrenalina
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
USP
agency
-
agency
USP 1237000, traceable to Ph. Eur. A0300000
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of the product Epinephrine (1236970)?
    1 answer
    1. The substance is very slightly soluble in alcohol, readily soluble in aqueous solutions of mineral acids, NaOH, and KOH. It is insoluble in aqueous solutions of ammonia and of the alkali carbonates. Additionally, it is insoluble in chloroform, ether, acetone, and oils.