Merck
PHR1456
Supelco
Bis(2 ethylhexyl)maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Bis(2-ethylhexyl) maleate
Wybierz wielkość
2 X 1 G
3150,00 zł
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 X 1 G
3150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1075203
rodzina API
bis(2-ethylhexyl) maleate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 2x1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
Klucz InChI
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
Opis ogólny
Maleinian bis(2-etyloheksylu) jest estrem alifatycznym, który jest powszechnie stosowany jako zielony plastyfikator w różnych zastosowaniach, takich jak kleje i powłoki.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Maleinian bis(2-etyloheksylu) może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą miareczkowania.[1]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3004 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bis(2 ethylhexyl)maleate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 6143-6143 (2013)