Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
Informacje o tej pozycji
269,00 zł
Quality Segment
assay
≥90%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
InChI key
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
General description
Application
- Structure‐Performance Guided Design of Sustainable Plasticizers from Biorenewable Feedstocks: Explores the use of bis(2-ethylhexyl) maleate in the design of bio-based sustainable plasticizers (C Plass et al., 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description technical grade, 90% |
| assay ≥90% | assay - | assay - | assay 90% |
| density 0.944 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.944 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.944 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.914 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.455 (lit.) | refractive index n20/D 1.455 (lit.) | refractive index n20/D 1.455 (lit.) | refractive index n20/D 1.450 (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) maleate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Liver
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?