Merck
PHR1366
Supelco
Dibutyl Phthalate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Dibutyl phthalate, n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
Wybierz wielkość
1 G
405,00 zł
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
405,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.34
Beilstein:
1914064
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
405,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. D1010000
traceable to USP 1187080
gęstość pary
9.6 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 147 °C)
rodzina API
dibutyl phthalate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
756 °F
granice wybuchowości
0.47 %, 236 °F
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dibutyl Phthalate is a diester of phthalate, commonly synthesized by the condensation of the carboxy groups of phthalic acid with two molecules of 1-butanol.[1] It is used as a plasticizer and film coating agent in solid pharmaceutical dosage forms.[2]
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Plastyfikator
Dibutyl Phthalate may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations and dietary supplements by chromatography.[2][3][4]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1470 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Qing Ye et al.
Toxicology, 443, 152573-152573 (2020-08-30)
Maternal exposure to di-n-butyl phthalate (DBP) can cause renal fibrosis in adult offspring rats. However, its underlying mechanisms have not yet been fully understood. In this study, we investigated whether the RhoA/ROCK pathway plays an important role in offspring renal
Phthalic Acid and Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)
Determination of plasticizers commonly used in pharmaceutical dosage forms by high performance liquid chromatography
Bodmeier R and Paeratakul O
Journal of Liquid Chromatography, 14(2), 365-375 (1991)
Identification of phthalates in medications and dietary supplement formulations in the United States and Canada
Kelley KE, et al.
Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2014 36th Annual International Conference of the IEEE., 120(3), 379-384 (2011)
Analysis of consumer cosmetic products for phthalate esters.
Hubinger JC and Havery DC
Journal of Cosmetic Science, 57(2), 127-137 (2006)