Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
9.6 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 147 °C)
API family
dibutyl phthalate
autoignition temp.
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
manufacturer/tradename
EDQM
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description PESTANAL®, analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) agriculture | application(s) USP Biologics |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| expl. lim. 0.47 %, 236 °F | expl. lim. 0.47 %, 236 °F | expl. lim. 0.47 %, 236 °F | expl. lim. 0.47 %, 236 °F |
| refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index n20/D 1.492 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl phthalate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
367.7 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
186.5 °C - open cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
84-74-2
84-74-2
84-74-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?