PHR1267
Ethyl maltol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, Ethyl maltol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1266008
rodzina API
ethyl maltol
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
85-95 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)