Merck
PHR1163
Supelco
(±)-Miconazole nitrate salt
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1-(2,4-Dichloro-β-[(2,4-dichlorobenzyl)oxy]phenethyl)imidazole
Wybierz wielkość
1 G
901,00 zł
901,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
901,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14Cl4N2O · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
901,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 253
traceable to Ph. Eur. M1900000
traceable to USP 1443500
rodzina API
miconazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OCC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)CN3C=CN=C3.[O-][N+](O)=O
InChI
1S/C18H14Cl4N2O.HNO3/c19-13-2-1-12(16(21)7-13)10-25-18(9-24-6-5-23-11-24)15-4-3-14(20)8-17(15)22;2-1(3)4/h1-8,11,18H,9-10H2;(H,2,3,4)
Klucz InChI
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Azotan mikonazolu jest pochodną imidazolu i lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim spektrum działania, stosowanym w leczeniu ognisk grzybiczych u ludzi i zwierząt weterynaryjnych.[1]
Zastosowanie
Azotan mikonazolu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych różnymi technikami.[1][2][3]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Antifungal azole. Mode of action: Inhibits cytochrome P450-dependent 14α-demethylase, which is critical to ergosterol biosynthesis. The accumulated 14α-methylated sterols change the membrane structure of sensitive fungi, resulting in an altered cell membrane permeability. Also inhibits peroxidases, which results in accumulation of peroxide within the cell.
Miconazole interacts with 14-α demethylase, a cytochrome P-450 enzyme necessary for ergosterol biosynthesis. The inhibition of ergosterol results in increased cellular permeability causing leakage of cellular contents. Miconazole may also inhibit endogenous respiration, interact with phospholipids in the cell membrane, inhibit the transformation of yeasts to mycelial forms, inhibit purine uptake, and interfere with triglyceride and phospholipid biosynthesis.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Wartości analitów różnią się w zależności od partii.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3325 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of buccal adhesive tablet with prolonged antifungal activity: Optimization and ex vivo deposition studies.
Madgulkar A, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 71(3), 290-290 (2009)
Simultaneous determination of miconazole nitrate and metronidazole in different pharmaceutical dosage forms by gas chromatography and flame ionization detector (GC-FID).
Ashour S and Kattan N
International Journal of Biomedical Science : IJBS, 6(1), 13-13 (2010)
Ali Reza Khosravi et al.
Foodborne pathogens and disease, 9(7), 674-679 (2012-06-14)
The purpose of the present study was to evaluate and assess the capability of Zataria multiflora, Geranium herbarium, and Eucalyptus camaldolensis essential oils in treating Saprolegnia parasitica-infected rainbow (Oncorhynchus mykiss) trout eggs. A total of 150 infected eggs were collected
Kristy K Michael Miller et al.
Steroids, 78(1), 15-25 (2012-11-06)
Dehydroepiandrosterone (DHEA) levels were reported to associate with increased breast cancer risk in postmenopausal women, but some carcinogen-induced rat mammary tumor studies question this claim. The purpose of this study was to determine how DHEA and its metabolites affect estrogen
Development and validation of a simple stability-indicating high performance liquid chromatographic method for the determination of miconazole nitrate in bulk and cream formulations.
De Zan MM, et al.
Talanta, 79(3), 762-767 (2009)