Kluczowe dokumenty
PHR2148
Supelco
Phenylephrine Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(R-3-{2-[Benzyl(methyl)amino]-1-hydroxyethyl}phenol
Wybierz wielkość
100 MG
3920,00 zł
3920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3920,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.33
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1533035
rodzina API
phenylephrine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C[C@H](O)c2cc(ccc2)O)(Cc1ccccc1)C
InChI
1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
Klucz InChI
JBBZPOHBHNEKIM-INIZCTEOSA-N
Opis ogólny
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)