Merck
PHL89661
Euphorbiasteroid
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
10 MG
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H40O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
552.66
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@](C[C@@H]([C@@H]3OC(=O)Cc5ccccc5)C)(C(=O)\C(=C\[C@@H]4[C@@H](C4(C)C)CC2)\C)OC(=O)C)OC(=O)C)C1
InChI
1S/C32H40O8/c1-18-14-24-23(30(24,5)6)12-13-31(17-37-31)29(38-20(3)33)26-27(39-25(35)15-22-10-8-7-9-11-22)19(2)16-32(26,28(18)36)40-21(4)34/h7-11,14,19,23-24,26-27,29H,12-13,15-17H2,1-6H3/b18-14+/t19-,23-,24+,26+,27-,29-,31+,32+/m0/s1
Klucz InChI
SDGDWRYYHQOQOJ-XXMLZKCSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)