Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2810,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.6643 at 15 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 15/4 0.7186 at 15 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.7104 at 25 °C | description UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.7730 at 25 °C |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Relative Density Standard (15°C)
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?