Merck
PHL83477
Androsin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-Acetyl 2-methoxyphenylglucoside, 4-Hydroxy 3-methoxyacetophenone 4-glucoside
Wybierz wielkość
10 MG
1950,00 zł
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)C(=O)C)OC
InChI
1S/C15H20O8/c1-7(17)8-3-4-9(10(5-8)21-2)22-15-14(20)13(19)12(18)11(6-16)23-15/h3-5,11-16,18-20H,6H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
QUOZWMJFTQUXON-UXXRCYHCSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: grasica
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)