Merck
PHL89738
Naringenin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyflavanone
Wybierz wielkość
25 MG
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1C(CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Klucz InChI
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Komentarz do analizy
Dla tego produktu używamy niestereospecyficznego numeru CAS. Oczekuje się, że naturalny enancjomer jest dominujący, jednak substancja jest podatna na racemizację w roztworze. Produkt nie jest zatem określony stereospecyficznie i zaleca się jego stosowanie wyłącznie do analizy niestereospecyficznej.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: glycyrrhiza silybum thymus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)