Merck
PHL83432
Erucifoline
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Alkaloid S-C, Erucifoline A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,25-18)16(22)23-9-12-4-6-19-7-5-13(14(12)19)24-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-/t13-,14-,17+,18?/m1/s1
Klucz InChI
NOQVBHHOUTTZGE-AJDQYRSESA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Komentarz do analizy
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Jacobine phyproof® Reference Substance
PHL83434
Jacobine
Lycopsamine phyproof® Reference Substance
PHL89726
Lycopsamine
Monocrotaline phyproof® Reference Substance
PHL89251
Monocrotaline