Przejdź do
PHL80201
Coniine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(±)-2-Propylpiperidine hydrochloride, DL-Coniin hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.69
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
6116710
MDL number:
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
~210 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
JXBWZNQZRWZJIR-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89794PHL83509PHL80034
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
mp
~210 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)