Przejdź do
PHL83433
Erucifoline N-oxide
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Erucifoline A N-oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N]21(=O)C3C(OC(=O)\C(=C/C)\CC4(OC4(C(=O)OCC3=CC2)C)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO7/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,26-18)16(22)24-9-12-4-6-19(23)7-5-13(14(12)19)25-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-
InChI key
IJAULDQGSBFPPG-JYOAFUTRSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analysis Note
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83432PHL84163755508
Erucifoline phyproof® Reference Substance
PHL83432
Erucifoline
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)