Merck
SMB00314
Sigma-Aldrich
Coptisine Chloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Chlorek bis(metylenodioksy)protoberberyny, Chlorek koptyzyny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1(OCO2)=C2C=C(CC[N+]3=C4C=C5C(C(OCO6)=C6C=C5)=C3)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C19H14NO4.ClH/c1-2-16-19(24-10-21-16)14-8-20-4-3-12-6-17-18(23-9-22-17)7-13(12)15(20)5-11(1)14;/h1-2,5-8H,3-4,9-10H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LUXPUVKJHVUJAV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Chlorek koptyzyny jest cytotoksycznym alkaloidem izochinolinowym. Jest głównym bioaktywnym związkiem kłącza Coptis, a także można go znaleźć w różnych roślinach, takich jak Chelidonium majus, Enantia chlorantha. Koptyzyna jest spokrewniona z berberyną i ma podobną strukturę do jatrorrhiziny.
Zastosowanie
Chlorek koptyzyny został wykorzystany do badania jego interakcji wiążących z jednoniciowym poli(A) przy użyciu różnych eksperymentów spektroskopowych absorbancji i topnienia termicznego. Mógł być stosowany jako standard do analizy związków ekstrahowanych z Chelidonium majus L. przy użyciu spektroskopii absorpcyjnej UV/VIS.
Działania biochem./fizjol.
Chlorek koptyzyny jest silnym związkiem przeciwmalarycznym, który wykazuje również właściwości przeciwnowotworowe i przeciwcukrzycowe. Wywiera działanie ochronne na błonę śluzową żołądka i jest stosowany jako tradycyjny lek przeciw chorobom żołądka i jelit. Chlorek koptyzyny wykazuje również działanie przeciwdrobnoustrojowe.Został przeanalizowany jako środek cytotoksyczny w komórkach wątrobiaka i białaczkowych i według doniesień blokuje progresję cyklu komórkowego.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Awet Alem Teklemichael et al.
Malaria journal, 19(1), 204-204 (2020-06-10)
Herbal medicine has been a rich source of new drugs exemplified by quinine and artemisinin. In this study, a variety of Japanese traditional herbal medicine ('Kampo') were examined for their potential anti-malarial activities. A comprehensive screening methods were designed to
Hee Seon Park et al.
Journal of veterinary science, 21(3), e39-e39 (2020-06-02)
There are various Helicobacter species colonizing the stomachs of animals. Although Helicobacter species usually cause asymptomatic infection in the hosts, clinical signs can occur due to gastritis associated with Helicobacter in animals. Among them, Helicobacter pylori is strongly associated with
Alicja Warowicka et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 64, 152919-152919 (2019-08-30)
It has been shown that secondary metabolites occur in Chelidonium majus L. (C. majus) crude extract and milky sap (alkaloids such as berberine, coptisine, chelidonine, chelerythrine, sanguinarine, and protopine) are biologically active compounds with a wide spectrum of pharmacological functions.
So Young Kim et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-08-06)
Hepatocellular carcinoma (HCC) has a high mortality rate worldwide, and treatment is very limited due to its high recurrence and low diagnosis rate, and therefore there is an increasing need to develop more effective drugs to treat HCC. Coptisine is
Sabyasachi Chatterjee et al.
Molecular bioSystems, 13(5), 1000-1009 (2017-04-14)
All messenger RNAs (mRNAs) have a polyadenylic acid tail that is added during post transcriptional RNA processing. Investigation of the structure-function and interactions of polyadenylic acid is an important area to target for cancer and related diseases. Jatrorrhizine and coptisine