Przejdź do
P9458
Potassium sulfate
BioXtra, ≥99.0%
Potassium sulfate
Synonim(y):
K2SO4, Sulphate of potash
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.26
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-915-5
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium sulphate has been used as a component of fermentation medium for culturing Pichia pastoris, minimal medium for growing microbial cultures and magnesium transporter A (MgtA) purification buffers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P07722041291.05152
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.999%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
111 g/L
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.01%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heterologous expression and purification of the magnesium transporter A (MgtA) in Escherichia coli
Subramani S and Morth JP
Bio-protocol, 6(22), 1299-1299 (2016)
Production of recombinant protein in Pichia pastoris by fermentation
Tolner B, et al.
Nature Protocols, 1(2), 1006-1006 (2006)
Absolute quantitation of intracellular metabolite concentrations by an isotope ratio-based approach
Bennett BD, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1299-1299 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P9458-250G04061834403371
P9458-1KG04061834403364
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review