Merck
P4419
Supelco
Pridinol methanesulfonate salt
analytical standard
Synonim(y):
α,α-Diphenyl-1-piperidinepropanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CS(O)(=O)=O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
VNJHUUNVDMYCRH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Antiparkinsonian
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Comparison of systemic and local therapy in rheumatic myalagia and arthralgia].
G Fraschini
La Clinica terapeutica, 99(3), 305-312 (1981-11-15)
[Clinical study of a drug combination in the treatment of metarheumatic and metatraumatic disorders].
A Cogliandro
La Clinica terapeutica, 101(3), 267-274 (1982-05-15)
Peter Svensson et al.
European journal of pain (London, England), 7(5), 449-456 (2003-08-26)
A randomised, double-blind, placebo-controlled three-way cross-over study was performed to investigate the effect of two muscle relaxants (tolperisone hydrochloride and pridinol mesilate) on experimental jaw-muscle pain and jaw-stretch reflexes. Fifteen healthy men participated in three randomised sessions separated by at
[Possibility of occurrence of psychoses after pridinol treatment].
Z Cichecki
Psychiatria polska, 14(1), 88-89 (1980-01-01)
Pridinolum mesylate and neuroleptic malignant syndrome.
L Giordani et al.
The American journal of psychiatry, 142(3), 389-390 (1985-03-01)