Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Li in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
5.0 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wzorzec litu może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania litu w próbkach krwi pełnej i moczu przy użyciu atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu (FAAS).
Features and Benefits
Analysis Note
zawartość (argentometryczna): 1000 mg / ampułkę
Metoda oznaczania: miareczkowanie argentometryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 999a)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Metoda oznaczania: miareczkowanie argentometryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 999a)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c