Kluczowe dokumenty
NISTRM8563
CO2-light, petrochemical origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8563
Wybierz wielkość
2 PKG
3670,00 zł
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 PKG
3670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.24
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 13C
 18O
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel(13C/12C), tlen(18O/16O)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)