Przejdź do
12816
Copper
≥99.8% (complexometric), foil
Sustainability features
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
503,01 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141711
EC Number:
231-159-6
MDL number:
eCl@ss:
38150101
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Copper, foil, ≥99.8% (complexometric)
Quality Segment
assay
≥99.8% (complexometric)
form
foil
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features, Sustainability features
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Pb: ≤500 mg/kg, Sb: ≤50 mg/kg, Sn: ≤50 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF94916188GF96283547GF54128954
Copper foil, thickness 0.05 mm, length 50 m, coil width 12 mm
GF94916188
Copper
Copper lump, 6.35 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99998%
GF96283547
Copper
Copper foil, thickness 0.125 mm, length 2 m, coil width 76.2 mm
GF54128954
Copper
description
foil, ≥99.8% (complexometric)
description
foil, thickness 0.05 mm, length 50 m, coil width 12 mm
description
lump, 6.35 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99998%
description
foil, thickness 0.125 mm, length 2 m, coil width 76.2 mm
assay
≥99.8% (complexometric)
assay
-
assay
99.99998%
assay
-
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
foil
form
foil
form
lumps
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)