Merck
NISTRM8551
USGS26 (nitrogen isotopes in ammonium sulfate)
NIST® RM 8551
Synonim(y):
Ammonium sulfate, Mascagnite
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
czystość izotopowa
 15N
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Azot(15N)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)