Kluczowe dokumenty
NISTC1173
Cast steel 3
NIST® SRM® C1173
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) ma postać dysków o średnicy około 32 mm (1 1/4 cala) i grubości 19 mm (3/3 cala), przeznaczonych do stosowania w optycznych emisyjnych i rentgenowskich metodach analizy spektrometrycznej. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM C1173_cert
SRM C1173_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel (C), Mangan (Mn), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Chrom (Cr), Wanad (V), Molibden (Mo), Tytan (Ti)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Arsen (As), Bor (B), Ołów (Pb), Niob (Nb), Cyrkon (Zr), Kobalt (Co)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)