Kluczowe dokumenty
NISTC2424
Ductile iron C
NIST® SRM® C2424
Wybierz wielkość
1 DISC
4250,00 zł
4250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
4250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ductile iron C is in the form of a disk, measuring approximately 32 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thickness. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2424_cert
SRM 2424_SDS
Zastosowanie
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in optical emission and x-ray spectrometric methods of analysis.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo) Magnesium (Mg), Cerium (Ce), Lanthanum (La), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Boron (B), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)