Kluczowe dokumenty
NISTC1291
High-alloy white cast iron
NIST® SRM® C1291, (Ni-Hard, Type I)
Wybierz wielkość
1 DISC
3680,00 zł
3680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
3680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of disks, approximately 32 mm (1 1/4 in) in diameter and 19 mm (3/4 in) thick. NISTC1291 is intended for use in optical emission and x-ray spectrometric methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM C1291_cert
SRM C1291_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)