Kluczowe dokumenty
NIST854A
Aluminum alloy 5182
NIST® SRM® 854a
Wybierz wielkość
40 G
3500,00 zł
3500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 G
3500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 854A_cert
SRM 854A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Krzem (Si), Żelazo (Fe), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Cynk (Zn), Tytan (Ti), Wanad (V), Chrom (Cr)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Gal (Ga), Kadm (Cd), Stront (Sr)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)