Kluczowe dokumenty
NIST1241C
Aluminum alloy 5182
NIST SRM 1241c
Wybierz wielkość
1 DISC
6980,00 zł
6980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
6980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.24
6980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny instrumentalnych metod analizy, w tym optycznej spektrometrii emisyjnej z wyładowaniem jarzeniowym, optycznej spektrometrii emisyjnej ze źródłem iskrowym i spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (SDS) i Karcie Charakterystyki Produktu (COA).
SRM 1241C_cert
SRM 1241C_SDS
Zastosowanie
Stop aluminium 5182 SRM jest przeznaczony do oceny metod analizy instrumentalnej, w tym optycznej spektrometrii emisyjnej z wyładowaniem jarzeniowym, optycznej spektrometrii emisyjnej ze źródłem iskrowym i spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego, niepewność rozszerzoną, współczynnik pokrycia dla składników stopu aluminium 5182.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków są podawane jako ułamek masowy.
  • Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie do pochodnej jednostki masy SI, wyrażonej w procentach.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Krzem (Si)(b), Krzem (Si)(c), Żelazo (Fe), Miedź (Cu), Mangan (Mn) Magnez (Mg), Nikiel (Ni), Cynk (Zn), Tytan (Ti)(b), Tytan (Ti)(c), Wanad (V), Chrom (Cr), Gal (Ga)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Kadm (Cd), ołów (Pb), stront (Sr), cyna (Sn), cyrkon (Zr)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)