NIST8404
Mąka migdałowa do wykrywania alergenów
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5x5 mg
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jedna jednostka mąki migdałowej RM 8404 zawiera pięć paczek blanszowanej mąki migdałowej, z których każda zawiera około 5 gramów materiału.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 8404_cert
SRM 8404_SDS
Zastosowanie
RM 8404 ma na celu zharmonizowanie pomiaru alergennych białek migdałowych w żywności, biorąc pod uwagę następujące kwestie:
(1) skład migdałów może się różnić w zależności od ich źródła lub obróbki wstępnej, której zostały poddane (np,
(2) gdy materiał jest poddawany metodom przygotowania lub przetwarzania (takim jak gotowanie, smażenie lub pieczenie), jego skład i właściwości mogą ulec zmianie.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 8404_cert
SRM 8404_SDS
Zastosowanie
RM 8404 ma na celu zharmonizowanie pomiaru alergennych białek migdałowych w żywności, biorąc pod uwagę następujące kwestie:
(1) skład migdałów może się różnić w zależności od ich źródła lub obróbki wstępnej, której zostały poddane (np,
(2) gdy materiał jest poddawany metodom przygotowania lub przetwarzania (takim jak gotowanie, smażenie lub pieczenie), jego skład i właściwości mogą ulec zmianie.
Cechy i korzyści
- Niecertyfikowane wartości ułamka masowego są dostarczane dla proksymatów na zasadzie odbioru, a wartości są identyfikowalne metrologicznie z materiałami i metodami użytymi do ich określenia.
- Wartości niecertyfikowane są idealne do harmonizacji metod, opracowywania metod i kontroli procesów.
- Szczegółowe informacje na temat daty ważności, ocena jednorodności, instrukcje dotyczące przechowywania i zastosowań znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Białko, tłuszcz, ciało stałe, popiół, kalorie
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Białko, tłuszcz, ciało stałe, popiół, kalorie
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)