Merck
NIST457
Unalloyed copper
NIST® SRM® 457, Cu IV (solid)
Synonim(y):
Copper
Wybierz wielkość
1 UNIT
5050,00 zł
5050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
5050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
5050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of rod
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Antymon (Sb), Ołów (Pb), Selen (Se), Srebro (Ag), Tellur (Te), Miedź (Cu)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Bizmut (Bi), Kobalt (Co), Żelazo (Fe), Nikiel (Ni), Tlen (O), Siarka (S), Arsen (As), Krzem (Si), Kadm (Cd), Cyna (Sn), Chrom (Cr), Tytan (Ti), Złoto (Au), Cynk (Zn), Mangan (Mn)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)